Learn More
Fisherbrand™ Gradilla criogénica de acero inoxidable
Descripción
Gradillas para almacenar las cajas criogénicas de forma segura.
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 274 mm |
| Anchura (métrico) | 564 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas criogénicas de 50 mm |
| Admite | Cajas de 50 mm de altura |
| Cantidad | 1 Unidad |
| matriz, red, conjunto | 4 x 5 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Gradilla para almacenamiento criogénico |