Learn More
Bochem™ Crisol de acero inoxidable
Código de producto. 10516552
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10516552 70mL cada uno
1 options
Código de producto. 10516552 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8883
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 70mL
Diámetro exterior (métrico) 50mm
Altura (métrico) 45mm
Product Type Crisol