Learn More
Heidolph™ Propulsor de hoja cruzada BR 10
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Debido a sus dimensiones de hoja, el propulsor de hoja cruzada BR 10 es ideal para soluciones, emulsiones y suspensiones en recipientes con las siguientes características:
- Diámetro del recipiente ideal: 100 mm
- Distancia del suelo ideal: 5 mm
- Nivel de llenado ideal: 100 mm
- Volumen ideal: 800 mL
El rotor de hoja transversal BR 10 tiene una longitud total de 400 mm y está fabricado en acero inoxidable. Su eje de agitación tiene un diámetro de 8 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Dimensiones (L x An) | 50 x 12 mm |
| Altura de la hoja (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Velocidad | 2000 rpm |
| Tipo | Propulsor de pala cruzada |
| Peso (métrico) | 0,14 kg |
| Material | Acero inoxidable |