Learn More
Bochem™ Juego de perforador de corcho con expulsor
Product Code. 10045010
Change view
Click to view available options
Incluye:
Tallas 16.25, 17.5, 18.75
Tallas 23.75, 25.0, 26.25
Tallas 5.0, 6.25, 7.5
Tallas 8.75, 10.0, 11.25
Tamaños 12.5, 13.75, 15.0
Tamaños 20.0, 21.25, 22.5
Unit Size:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Incluye Unit Size
10045010 Tallas 5.0, 6.25, 7.5 cada uno
10396381 Tallas 8.75, 10.0, 11.25 1 PCS
10142841 Tallas 16.25, 17.5, 18.75 1 PCS
10598341 Tamaños 12.5, 13.75, 15.0 cada uno
10626761 Tamaños 20.0, 21.25, 22.5 cada uno
10624521 Tallas 23.75, 25.0, 26.25 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10045010 Supplier Bochem™ Supplier No. 12430
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Tipo de producto Set de perforadores de corchos
Material Tubo: Latón chapado en níquel; perforador de corcho: Latón cromado; expulsor: Acero inoxidable con pomo de plástico
Incluye Tallas 5.0, 6.25, 7.5
Cantidad 3Pack