Learn More
Amsta Rostfritt Recipientes de acero inoxidable
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11751806
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Incluye:
3 abrazaderas, sin tapa
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye unitSize
11751806 10 L Con tapa cada uno
11751786 1 L Con tapa cada uno
11761786 2 L Con tapa cada uno
11771786 3 L Con tapa cada uno
11721806 5 L Con tapa cada uno
11731806 6 L Con tapa cada uno
11761766 50 L Con tapa 1 PCS
11712074 50 L Sin tapa cada uno
11732074 10 L 3 abrazaderas, sin tapa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11751806 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 50603101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    176.54€ / paquete de 1
    Ahorro 41.46€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con mango redondo en acabado muy pulido.
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor con tapa
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 220 x 300 mm
Incluye Con tapa
Volumen (métrico) 10 L