Learn More
AMSTA Rostfritt Recipiente de acero inoxidable con tapa
Código de producto. 15750429
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
5 L
10 L
20 L
25 L
30 L
Incluye:
Tapa
Tapa y 3 abrazaderas
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
15750429 10 L Tapa cada uno
11762074 1 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11805650 3 L Tapa cada uno
15760429 5 L Tapa cada uno
11752074 5 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11722074 20 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11723839 25 L Tapa cada uno
11742074 30 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15750429 Proveedor AMSTA Rostfritt N.º de proveedor 51603101
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Contenedor de acero inoxidable de alta calidad, disponible en varios tamaños con o sin abrazaderas y grifo.
  • Calidad
  • Costuras de soldadura invisibles
  • Acabado de grado farmacéutico
  • Producción sostenible
  • Hecho en Suecia
Specifications
Tipo de producto Lata
Capacidad (métrico) 10 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)
Acabado Ra 0,2 a 0,3 μm
Incluye Tapa
Altura (métrico) 300 mm
Diámetro exterior (métrico) 220 mm