Learn More
AMSTA Rostfritt Recipiente de acero inoxidable con tapa
Código de producto. 11976423
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
20 L
25 L
30 L
50 L
100 L
150 L
Incluye:
Tapa
Tapa y 3 abrazaderas
Tapa y 4 abrazaderas
Tapa y 6 abrazaderas
Tapa y grifo
Tapa, grifo y 3 abrazaderas
Tapa, grifo y 4 abrazaderas
Tapa, grifo y 6 abrazaderas
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11976423 150 L Tapa, grifo y 6 abrazaderas cada uno
11741806 8 L Tapa cada uno
11781766 100 L Tapa cada uno
11781944 100 L Tapa y 4 abrazaderas cada uno
11966423 100 L Tapa, grifo y 4 abrazaderas cada uno
11791766 150 L Tapa cada uno
11791944 150 L Tapa y 6 abrazaderas cada uno
11701964 150 L Tapa y grifo cada uno
11731766 20 L Tapa cada uno
11916423 20 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11701954 20 L Tapa y grifo cada uno
11741766 25 L Tapa cada uno
11741944 25 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11926423 25 L Tapa, grifo y 3 abrazaderas cada uno
11711954 25 L Tapa y grifo cada uno
11751766 30 L Tapa cada uno
11936423 30 L Tapa, grifo y 3 abrazaderas cada uno
11721954 30 L Tapa y grifo cada uno
11761944 50 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11946423 50 L Tapa, grifo y 3 abrazaderas cada uno
11731954 50 L Tapa y grifo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 11976423 Proveedor AMSTA Rostfritt N.º de proveedor 506081501+5051310X6+50806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1858.43€
    1416.77€ / paquete de 1
    Ahorro 441.66€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Contenedor de acero inoxidable de alta calidad, disponible en varios tamaños con o sin abrazaderas y grifo.
  • Calidad
  • Costuras de soldadura invisibles
  • Acabado de grado farmacéutico
  • Producción sostenible
  • Hecho en Suecia
Especificaciones
Tipo de producto Lata
Capacidad (métrico) 150 L
Color Plata
Material Acero inoxidable
Acabado Ra 0,2 a 0,3 μm
Incluye Tapa, grifo y 6 abrazaderas
Altura (métrico) 667 mm
Diámetro exterior (métrico) 550 mm
Peso (métrico) 18.7 kg