Learn More
Bochem™ Embudo de tubo cónico de acero inoxidable
Código de producto. 10788931
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
120mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
10788931 120mm cada uno
1 options
Código de producto. 10788931 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8842
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Fabricado con acero inoxidable 18/10. El embudo de tubo cónico de acero inoxidable BOCHEM™ le ayudará a mantener sus áreas de trabajo limpias y a evitar los residuos.
  • Con canal de aire
  • Asa 
  • Tubo de forma cónica  
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 120mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 145 mm