Learn More
Buerkle™ QualiRod cónico de acero inoxidable
Código de producto. 13597350 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la hoja (métrico):
110 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la hoja (métrico) Tamaño de la unidad
13597350 150 mm cada uno
10690543 110 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13597350 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53110002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    116.40€ / paquete de 1
    Ahorro 1.60€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Taladro cónico, de forma cónica, con bordes cortantes afilados y un mango sólido. Ideal para cortar muestras para el control de calidad de sustancias suaves, como pasta (queso, mantequilla, arcilla, jabón, cera, etc.)
Un taladro manual con forma cónica, con bordes cortantes afilados y un mango sólido. Ideal para cortar muestras para el control de calidad de sustancias suaves, como pasta (queso, mantequilla, arcilla, jabón, cera, etc.).
  • Acero inoxidable V2A (1.4301)
  • Esterilizables
  • Conforme a EN/ISO 707
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud de la hoja (métrico) 150 mm