Descripción
- Cables de diez pies con extremos pelados
- Estilos de flujo, en línea, de estampado y de inmersión disponibles
- Las celdas soportan presiones de hasta 10,3 bar (150 psi)
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | K = 0,1 |
| Tipos de conector | 1/2 in NPT(macho) |
| Tipo de célula | Contacto |
| Tipo de montaje | De rosca |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 130 °C |
| Descripción | Celda de conductividad; K = 0.1, SS, en línea; ATC RTD Pt de 100 ohmios |
| Longitud del cable (imperial) | 10 pies |
| Longitud del cable (métrico) | 3 m |
| Material | Acero inoxidable (316) |