Learn More
Bochem™ Jarra medidora graduada cónica de acero inoxidable
Código de producto. 10471113
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
1500 mL
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10471113 1500 mL cada uno
10323871 1000 ml cada uno
10408692 2000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10471113 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.40€
    45.80€ / paquete de 1
    Ahorro 5.60€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 mL
Material Acero inoxidable
Forma Cónicos
Tipo Bidón medidor
Altura (métrico) 160 mm
Diámetro (métrico) 150 mm