Learn More
Nickel Electro™ Tapa anillada concéntrica de acero inoxidable
Código de producto. 11439549 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños sin agitación de 4 l
Baños sin agitación de 9, 22 y 28 L
Para baños de agua sin agitación de 14 l
Para baños de agua sin agitación de 8 l
Admite:
4 x 83 mm
6 x 83 mm
2 x 105 mm
4 x 105 mm
6 x 105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Admite unitSize
11439549 Para baños de agua sin agitación de 14 l 4 x 105 mm cada uno
12788888 Baños sin agitación de 9, 22 y 28 L 6 x 105 mm cada uno
11746597 Baños sin agitación de 4 l 2 x 105 mm cada uno
11429549 Para baños de agua sin agitación de 8 l 4 x 83 mm cada uno
11449549 Para baños de agua sin agitación de 14 l 6 x 83 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11439549 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor SLR114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires
Descripción, Material, Especificaciones de garantía
Utilice una tapa para minimizar la evaporación y mantener la estabilidad de temperatura del baño de agua cuando los recipientes altos se calientan a altas temperaturas. La tapa anillada concéntrica de acero inoxidable Nickel Electro™ proporciona diferentes diámetros de orificio en la tapa y está fabricada en acero inoxidable duradero.
  • Permite una variedad de vasos de precipitado o matraces erlenmeyer para ser colocado directamente sobre el estante en el baño de agua
  • Minimiza la evaporación
  • Mantiene la estabilidad de la temperatura
Tapa anillada, concéntrica, recipientes altos, baño de agua
Especificaciones
Descripción Tapa anillada concéntrica plana
Para utilizar con (equipo) Para baños de agua sin agitación de 14 l
Admite 4 x 105 mm
Material Acero inoxidable
Garantía 3 años