Descripción
Especialmente cuando se utilizan recipientes de cuello estrecho, por ejemplo en matraces de fondo redondo, se utiliza una herramienta de agitación con hojas plegables. Al igual que nuestro propulsor de hoja plegable BR 14.
Este propulsor de hoja es ideal para la disolución y homogeneización en recipientes con las siguientes características:
- Diámetro del recipiente ideal: 180 mm
- Distancia del suelo ideal: 9mm
- Nivel de llenado ideal: 180 mm
- Volumen ideal: 4600 mL
El propulsor de hoja plegable BR 14 tiene una longitud total de 400 mm y está fabricado con acero inoxidable. Su eje de agitación tiene un diámetro de 8 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Dimensiones (L x An) | 90 x 10 mm |
| Altura de la hoja (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Velocidad | 800 rpm |
| Tipo | Propulsor de pala plegable |
| Peso (métrico) | 0,16 kg |
| Intervalo de agitación | 800 rpm |
| Material | Acero inoxidable |