Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa digital de dióxido de carbono XFM de acero inoxidable
Descripción
- Admite hasta 23 unidades de ingeniería (también definidas por el usuario)
- Almacena los datos de calibración de hasta 10 gases.
- El totalizador programable indica la cantidad total de gas.
- Límites de alarma de flujo de gas alto y bajo con intervalo de retardo preestablecido.
- Dos conjuntos de relés electromecánicos SPDT programables por el usuario con opción de cierre.
- Salidas analógicas de 0-5 V CC o 4-20 mA seleccionables por el usuario.
- Factores de conversión internos para hasta 32 gases.
- Interfaz digital (RS-232 / RS-485, Profibus DP disponible).
- Capacidad de multipunto de hasta 256 unidades (opción RS-485).
- Interfaz Profibus DP opcional con funcionalidad I y M.
- Ajuste automático de offset cero del sensor (mediante interfaz digital o botón pulsador local).
- Pruebas de autodiagnóstico.
- Pantalla LCD local de 2x16 caracteres con retroiluminación regulable (opcional).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Tipo de gas | dióxido de carbono |
| Intervalo de caudal | De 0 a 200 ml/min |