Learn More
Amsta Rostfritt Acero inoxidable Chem-Tech Contenedor a prueba de ácidos con tapa
Código de producto. 30284951
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
30 L
40 L
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30284951 15 L paquete de 10
30284995 30 L cada uno
30284998 40 L cada uno
30285046 50 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30284951 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 51750151
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contenedor de tecnología química de acero inoxidable de la más alta calidad, a prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 15 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)