Learn More
Nickel Electro™ Espátulas Chattaway de acero inoxidable
Código de producto. 15247203 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15247203 350 mm cada uno
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15247203 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 2318
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Un extremo presenta una superficie plana y la espátula se dobla en un ángulo de 45° en el otro. La espátula Chattaway de acero inoxidable Nickel-Electro™ no es magnética y tiene un acabado brillante.
  • Plano en un extremo y doblado en un ángulo de 45° en el otro.
  • Acero inoxidable, no magnético con acabado brillante
  • 350mm de longitud
  • Se suministran en paquetes de 5
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Espátula doble Chattaway
Acabado Brillo
Longitud de la hoja (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) de la hoja 10 mm
Material de la hoja Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 350 x 10 mm
Temperatura máx. (métrico) De -196 °C a +550 °C
Material del mango Acero inoxidable
Longitud (métrico) 350 mm