Learn More
Sperian™ Mosquetón de motosierra de acero inoxidable
Código de producto. 12665063
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
163 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12665063 163 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12665063 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 1011711
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 163 x 36 mm
Para utilizar con (equipo) Este mosquetón de motosierra ha sido especialmente diseñado para adaptarse a las correas Butterfly II y Dragonfly. Para un acoplamiento rápido y fácil para la motosierra.
Peso (métrico) 0,265kg
Anchura (métrico) 36 mm
Longitud (métrico) 163 mm
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Mosquetón de motosierra