Learn More
Cole-Parmer™ Espátula para células de acero inoxidable
Código de producto. 11706018
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Placa de 60 mm
Placa de 90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11706018 Placa de 90 mm cada uno
11770259 Placa de 60 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11706018 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1421202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00€
    29.65€ / paquete de 1
    Ahorro 6.35€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El esparcidor de células de acero inoxidable tiene un extremo triangular liso con una barra esparcidora recta.
  • Los tamaños pequeño y grande miden 302 mm (8 in). largo.
  • Esterilizar en autoclave o con llama.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Para utilizar con (equipo) Placa de 90 mm
Longitud (imperial) 6,8 in
Longitud (métrico) 172 mm
Cantidad 1Pk.
Forma Triangular
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Espátula para células
Para utilizar con (aplicación) Propagación de la superficie