Learn More
Dueperthal™ Colector de recipientes de acero inoxidable
Código de producto. 10490961
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10490961 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 10490961 Proveedor Dueperthal™ N.º de proveedor 5.10.006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 L
Diámetro exterior (métrico) 250 mm
Color Azul
Acabado Estufa esmaltada
Altura (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Utilícelo como recipientes de seguridad o de limpieza
Material Acero inoxidable