Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - F1 de OIML, NVLAP
Código de producto. 16692432 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
16692432 2 g cada uno
16692422 1 mg cada uno
16602432 2 mg cada uno
16612432 5 mg cada uno
16622432 10 mg cada uno
16632432 20 mg cada uno
16642432 50 mg cada uno
16652432 100 mg cada uno
16662432 200 mg cada uno
16672432 500 mg cada uno
16682432 1 g cada uno
16602442 5 g cada uno
16612442 10 g cada uno
16622442 20 g cada uno
16632442 50 g cada uno
16642442 100 g cada uno
16652442 200 g cada uno
16662442 500 g cada uno
16672442 1 kg cada uno
16682442 2 kg cada uno
16692442 5 kg cada uno
16602452 10 kg cada uno
16612452 20 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 16692432 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 80780341
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias F1 de OIML.
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado acreditado por NVLAP
Material Aleación Troemner 8
Peso (métrico) 0,030 kg
Masa 2 g
Tolerancia 0,120 mg
Incluye Caja protectora