Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - F1 de OIML
Código de producto. 16612422 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa Tamaño de la unidad
16612422 100 g cada uno
16662402 1 mg cada uno
16672402 2 mg cada uno
16682402 5 mg cada uno
16692402 10 mg cada uno
16602412 20 mg cada uno
16612412 50 mg cada uno
16622412 100 mg cada uno
16632412 200 mg cada uno
16642412 500 mg cada uno
16652412 1 g cada uno
16662412 2 g cada uno
16672412 5 g cada uno
16682412 10 g cada uno
16692412 20 g cada uno
16602422 50 g cada uno
16622422 200 g cada uno
16632422 500 g cada uno
16642422 1 kg cada uno
16652422 2 kg cada uno
16662422 5 kg cada uno
16672422 10 kg cada uno
16682422 20 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16612422 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 80780322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.60€
    64.01€ / paquete de 1
    Ahorro 23.59€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ajustado para cumplir o superar las tolerancias F1 de OIML.
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificaciones/conformidad Sin certificado
Material Aleación Troemner 8
Peso (métrico) 0,294 kg
Masa 100 g
Tolerancia 0,5 mg
Incluye Caja protectora
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.