Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - E2 de OIML, NVLAP
Código de producto. 16652392 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Unit Size:
cada uno
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Masa Unit Size
16652392 10 g cada uno
16632382 1 mg cada uno
16642382 2 mg cada uno
16652382 5 mg cada uno
16662382 10 mg cada uno
16672382 20 mg cada uno
16682382 50 mg cada uno
16692382 100 mg cada uno
16602392 200 mg cada uno
16612392 500 mg cada uno
16622392 1 g cada uno
16632392 2 g cada uno
16642392 5 g cada uno
16662392 20 g cada uno
16672392 50 g cada uno
16682392 100 g cada uno
16692392 200 g cada uno
16602402 500 g cada uno
16612402 1 kg cada uno
16622402 2 kg cada uno
16632402 5 kg cada uno
16642402 10 kg cada uno
16652402 20 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16652392 Supplier Ohaus™ Supplier No. 80780296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    104.27€ / paquete de 1
    Ahorro 39.73€
    27% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias E2 de OIML
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración de NVLAP está acreditado según ISO 17025, lo cual es reconocible a través de ILAC
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas en la pesa permitiendo así la estabilidad y la longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Certificado acreditado por NVLAP
Material Aleación Troemner 8
Peso (métrico) 0,030 kg
Masa 10 g
Tolerancia 0,060 mg
Incluye Caja protectora