Learn More
Ohaus™ Pesa de calibración de acero inoxidable
Código de producto. 12773285 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
50 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
12773285 50 g cada uno
1 options
Código de producto. 12773285 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 11117146
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ajustada para cumplir o superar las tolerancias M1 de OIML.
  • Cumple con las normas M1 de OIML
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase M1 de OIML
Peso (métrico) 50 g