Description
- Estructura de acero inoxidable de alta calidad sin graduaciones
- Acabado pulido brillante para facilitar la limpieza
- Buena resistencia química
- Se puede esterilizar en autoclave
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material del mango | Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de superficie | Pulido brillante |