Learn More
Amsta Rostfritt Cubo de acero inoxidable sin tapa
Código de producto. 30284987
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
12 L
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30284987 10 L cada uno
30284928 12 L paquete de 10
30284954 15 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30284987 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 50605100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    153.90€ / paquete de 1
    Ahorro 14.10€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Cubo de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Cubo, sin tapa
Capacidad (métrico) 10 L
Graduaciones Sí
Material Acero inoxidable