Learn More
Amsta Rostfritt Cubo de acero inoxidable con pico y tapa graduada
Código de producto. 30285032
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
15 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285032 10 L cada uno
30284882 15 L cada uno
30284874 20 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30285032 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 50606101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.21€
    328.30€ / paquete de 1
    Ahorro 51.91€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Cubo de acero inoxidable de la más alta calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor con tapa
Capacidad (métrico) 10 L
Graduaciones Sí
Material Acero inoxidable