Learn More
Amsta Rostfritt Cubo de acero inoxidable a prueba de ácidos con pico y tapa graduada.
Código de producto. 30285061
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
15 L
20 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285061 20 L paquete de 10
30284942 10 L paquete de 10
30284919 15 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30285061 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 51606201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6230.25€
    5385.00€ / paquete de 10
    Ahorro 845.25€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Cubo de acero inoxidable de la más alta calidad - A prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor con tapa
Capacidad (métrico) 20 L
Graduaciones Sí
Material Acero inoxidable (316 l)