Learn More
Buerkle™ Cuenco de acero inoxidable, forma poco profunda
Código de producto. 31759365 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
150 x 100 x 40 mm
200 x 100 x 40 mm
230 x 120 x 50 mm
250 x 200 x 50 mm
400 x 200 x 50 mm
450 x 300 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
31759365 400 x 200 x 50 mm cada uno
31759358 150 x 100 x 40 mm cada uno
31759350 200 x 100 x 40 mm cada uno
31759371 230 x 120 x 50 mm cada uno
31759334 250 x 200 x 50 mm cada uno
31759346 450 x 300 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31759365 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 42080031
En stock
Cuenco compacto e higiénico de acero inoxidable fabricado en acero 1.4301 (304) de alta calidad, que ofrece una excelente resistencia a la corrosión y versatilidad
  • Cuenco rectangular y poco profundo de acero inoxidable con una fabricación robusta y alta funcionalidad
  • Fabricado en acero inoxidable de alta calidad 1.4301(304) con excelente resistencia a la corrosión
  • Ideal para entornos exigentes donde la higiene es fundamental, como laboratorios, instalaciones de procesamiento de alimentos y plantas farmacéuticas
  • El diseño bajo permite la fácil inserción y retirada de instrumentos o muestras, y mejora la visión general y la accesibilidad
  • Proporciona un espacio amplio para almacenar, clasificar o transportar utensilios a pesar de las dimensiones compactas
  • La superficie lisa y fácil de limpiar cumple con altos estándares de higiene y favorece prácticas de trabajo seguras
  • Construcción robusta, duradera y resistente a la corrosión
  • Forma baja y rectangular optimizada para un trabajo ergonómico y acceso rápido
  • Una superficie lisa garantiza una limpieza fácil y una higiene máxima
  • Versátil en su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3000 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 200 x 50 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Bandeja
Forma Forma baja, rectangular