Learn More
Amsta Rostfritt Botella de acero inoxidable sin tapa, sin faldón
Código de producto. 30285062
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1,5 L
2 L
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285062 1,5 L paquete de 10
30284864 1 L cada uno
30285054 2 L cada uno
30284994 3 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30285062 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 506031,50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.51€
    897.00€ / paquete de 10
    Ahorro 143.51€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Botella de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 1,5 L
Color Plata
Material Acero inoxidable