Learn More
Amsta Rostfritt Botella de acero inoxidable con tapa sin faldón
Código de producto. 30284901
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1.5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30284901 1.5 L paquete de 10
1 options
Código de producto. 30284901 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 506031,51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1262.03€
    1087.00€ / paquete de 10
    Ahorro 175.03€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Botella de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 1.5 L
Color Plata
Material Acero inoxidable