Learn More
Amsta Rostfritt Botella de acero inoxidable con tapa y faldón
Código de producto. 30284917
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30284917 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 30284917 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5060341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.47€
    147.20€ / paquete de 1
    Ahorro 24.27€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Botella de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 4 L
Color Plata
Material Stainless Steel