Learn More
Amsta Rostfritt Base de botella de acero inoxidable sin ganchos, asa, faldón ni tapa
Código de producto. 30285065
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1,5 L
2 L
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285065 1 L cada uno
30285007 1,5 L paquete de 10
30284924 2 L cada uno
30284867 3 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30285065 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 506031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.07€
    71.80€ / paquete de 1
    Ahorro 11.27€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Botella de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 1 L
Color Plata
Material Acero inoxidable