Learn More
Amsta Rostfritt Botella de acero inoxidable a prueba de ácidos, sin tapa y sin faldón
Código de producto. 30285039
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285039 2 L cada uno
30284907 1 L cada uno
30284975 3 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30285039 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5160320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.13€
    114.00€ / paquete de 1
    Ahorro 19.13€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Botella de acero inoxidable de la más alta calidad, a prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 2 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)