Learn More
Amsta Rostfritt Botella de acero inoxidable a prueba de ácidos, sin tapa y con faldón.
Código de producto. 30285057
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
5 L
6 L
8 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285057 10 L cada uno
30285045 4 L cada uno
30284926 5 L cada uno
30284881 6 L cada uno
30284941 8 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30285057 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 51603100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.26€
    186.60€ / paquete de 1
    Ahorro 30.66€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Botella de acero inoxidable de la más alta calidad, a prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 10 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)