Learn More
Amsta Rostfritt Botella de acero inoxidable a prueba de ácidos con tapa y faldón.
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30284899
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
6 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30284899 4 L cada uno
30285031 6 L cada uno
30284870 8 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30284899 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5160341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    188.90€ / paquete de 1
    Ahorro 17.10€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botella de acero inoxidable de la más alta calidad, a prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 4 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)