Learn More
Sampling Systems™ Frasco de acero inoxidable
Código de producto. 15829721 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Diámetro (métrico):
83 mm
102 mm
Altura (métrico):
148 mm
178 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
15829721 500 mL 83 mm 148 mm cada uno
15819721 1000 mL 102 mm 178 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15829721 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A836500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene líquidos y polvos de forma segura con esta gama de recipientes de acero inoxidable de alta calidad. El frasco de acero inoxidable Sampling Systems™ es ideal para almacenar y transportar polvos y líquidos.
  • Recipientes multiuso
  • Construcción robusta
  • Interior sin fisuras
  • Tapa estándar (estilo con tres empalmes BS 4825-3)
  • Todas las soldaduras están pulidas
  • Completo con tapa, junta de silicona (conforme con la FDA) y banda de sellado
  • Cuerpo y tapa de acero inoxidable 316L
Especificaciones
Material Acero inoxidable (316 l)
Capacidad (métrico) 500 mL
Tipo de tapón Tres empalmes
Diámetro (métrico) 83 mm
Altura (métrico) 148 mm