Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de acero inoxidable, con tapas y asas
Tienda Nickel-Electro ProductosDescripción
- Acero inoxidable
- Incluye tapa
- Exterior sin fisuras ni grietas
- No magnética
- Buena estabilidad gracias a su base plana
- Todas las superficies son no reactivas y no absorbentes
- Todas las superficies están muy pulidas, lo que facilita su limpieza
- Se puede esterilizar en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 120 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Incluye | Tapa, tirador |
| Tipo | Vaso de precipitados |