Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de acero inoxidable, con tapas y asas
Código de producto. 12767856 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12767856 1000 ml cada uno
12777856 2000 ml cada uno
12787856 3000 ml cada uno
12797856 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12767856 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 11001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vasos de precipitados de acero inoxidable con tapa y asa Nickel Electro™ para completar su exterior sin fisuras y sin grietas.
  • Acero inoxidable
  • Incluye tapa
  • Exterior sin fisuras ni grietas
  • No magnética
  • Buena estabilidad gracias a su base plana
  • Todas las superficies son no reactivas y no absorbentes
  • Todas las superficies están muy pulidas, lo que facilita su limpieza
  • Se puede esterilizar en autoclave
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 100 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 130 mm
Incluye Tapa, tirador
Tipo Vaso de precipitados