Learn More
Cole Parmer Vaso de precipitados de acero inoxidable
Código de producto. 15376821 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
vaso de precipitados de acero inoxidable
Código de producto.
15376821 vaso de precipitados de acero inoxidable
1 options
Código de producto. 15376821 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0720690
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vaso de precipitados de acero inoxidable Cole-Parmer evita la contaminación de las muestras.
  • Está fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304 duradero para facilitar la limpieza.
  • Las cubiertas rebajadas son perfectas para maximizar el espacio de almacenamiento.
  • Las cubiertas se venden por separado.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 12 qt
Capacidad (métrico) 11,4 L
Material Acero inoxidable