Descripción
- Se pueden limpiar y reutilizar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gránulos |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,0945 in |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 2,4 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Bolas de molienda |
| Para utilizar con (equipo) | Bead Genie |
| Modelo | SI-BS02 |
| Cantidad de embalaje | 100/paq. |