Learn More
Scientific Industries Gránulos de acero inoxidable
Código de producto. 17211762 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la sonda (métrico):
2,4 mm
3,2 mm
5,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la sonda (métrico) Tamaño de la unidad
17211762 5,0 mm paquete de 100
17291752 2,4 mm paquete de 100
17201762 3,2 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17211762 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041298
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los gránulos de acero inoxidable vienen en una variedad de tamaños y están diseñados para su uso en procedimientos de batido de gránulos con el batidor Bead Genie
  • Se pueden limpiar y reutilizar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gránulos
Diámetro de la sonda (imperial) 0,1968 in
Diámetro de la sonda (métrico) 5,0 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Bolas de molienda
Para utilizar con (equipo) Bead Genie
Modelo SI-BS05
Cantidad de embalaje 100/paq.