Learn More
JP Selecta™ Cestillos de alambre
Código de producto. 12092754
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
270 mm
360 mm
440 mm
Altura exterior (métrico):
200 mm
220 mm
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Altura exterior (métrico) Tamaño de la unidad
12092754 360 mm 280 mm cada uno
13403669 270 mm 200 mm cada uno
12022804 440 mm 220 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12092754 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 1000496
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Fabricado con acero inoxidable AISI 304.
  • Con acabado electro brillante
  • Diseñado para adaptarse a autoclaves Selecta
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 360 mm
Altura exterior (métrico) 280 mm
Tipo de producto Cestillo
Características Cestillo con 4 compartimiento divisores
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 cesta