Learn More
CELLPATH MOLDE BASE DE ACERO INOXIDABLE
Description
- Ventajas clave:
- Reutilizables
- Apilable para reducir el espacio de almacenamiento.
- Una amplia gama de tamaños disponibles.
- Las esquinas redondeadas internas permiten la fácil extracción del bloque de cera.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Molde |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Gris |
| Longitud (métrico) | 15 mm |
| Anchura (métrico) | 15 mm |
| Longitud (imperial) | 15 mm |
| Anchura (imperial) | 15 mm |
| Fondo (métrico) | 5 mm |
| Fondo (imperial) | 5 mm |