Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de acero inoxidable con tubo de descarga
Código de producto. 10383321
Change view
Click to view available options
Caudal:
220 mL/recorrido
350 mL/recorrido
560 ml/recorrido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal unitSize
10383321 350 mL/recorrido 1 PCS
10463671 560 ml/recorrido 1 PCS
10536742 220 mL/recorrido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10383321 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56010500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba para barril de acero inoxidable Buerkle™ con tubo de descarga es adecuada para el llenado de combustibles y líquidos fácilmente inflamables.
La bomba para barril Buerkle™ fabricada en acero inoxidable AISI 304 (1.4301) es adecuada para el llenado de combustibles y líquidos fácilmente inflamables. La bomba para barril puede conducir electricidad y, por lo tanto, cumple los requisitos para la manipulación de líquidos inflamables en combinación con el conjunto antiestático accesorio. Las juntas de PTFE garantizan un uso a largo plazo y sin mantenimiento. Capacidad de bombeo aprox. de 9 a 22 l/min, en función de la longitud de la bomba. La amplia gama de accesorios permite adaptar la bomba a requisitos muy diferentes.
  • Tubo de inmersión Ø 32 mm
  • Tubo de descarga extraíble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 350 ml/recorrido
Certificaciones/conformidad Categorías de explosión IIA, IIB e IIC, para su uso en zonas de protección Ex 0 y 1
Caudal 350 mL/recorrido
Para utilizar con (aplicación) Adecuada para el llenado de combustibles y líquidos fácilmente inflamables, alimentos
Incluye Tubo de descarga
Material Acero inoxidable V2A
Longitud global (métrico) 69 cm
Tipo Bomba para barril