Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de acero inoxidable con manguera de descarga y llave de paso
Código de producto. 10786192 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
36 cm
57 cm
91 cm
Caudal:
220 mL/recorrido
350 mL/recorrido
560 ml/recorrido
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Caudal Tamaño de la unidad
10786192 91 cm 560 ml/recorrido cada uno
10439602 36 cm 220 mL/recorrido cada uno
10255141 57 cm 350 mL/recorrido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10786192 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56010801
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Bomba para barril de acero inoxidable Buerkle™ con manguera de descarga y llave de paso es adecuada para llenar líquidos combustibles y fácilmente inflamables.
La bomba para barril Buerkle™ fabricada en acero inoxidable AISI 304 (1.4301) es adecuada para el llenado de combustibles y líquidos fácilmente inflamables. La bomba para barril puede conducir electricidad y, por lo tanto, cumple los requisitos para la manipulación de líquidos inflamables en combinación con el conjunto antiestático accesorio. Las juntas de PTFE garantizan un uso a largo plazo y sin mantenimiento. Capacidad de bombeo aprox. de 9 a 22 l/min, en función de la longitud de la bomba. La amplia gama de accesorios permite adaptar la bomba a requisitos muy diferentes.
  • Tubo de inmersión Ø 32 mm
  • Manguera extraíble de 1,2 m de longitud
  • Válvula de bola de acero inoxidable NW de 8 mm
  • Boquilla de descarga Ø 12,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Hand-Operated
Caudal 560 ml/recorrido
Incluye Manguera de descarga y llave de paso
Tamaño de abertura (imperial) 0.50 in.
Tamaño de abertura (métrico) 12.8 mm
Peso (métrico) 3,07 kg
Longitud global (métrico) 103 cm
Fondo (métrico) 91 cm
Longitud del tubo de la bomba 91 cm
Propiedades de resistencia Solvents
Certificaciones/conformidad Categorías de explosión IIA, IIB e IIC, para su uso en zonas de protección Ex 0 y 1
Material Acero inoxidable V2A, PTFE
Tipo de producto Bomba para barril
Para utilizar con (aplicación) Para combustibles y líquidos fácilmente inflamables, alimentos