Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de acero inoxidable con manguera de descarga y llave de paso
Código de producto. 10439602 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
36 cm
57 cm
91 cm
Caudal:
220 mL/recorrido
350 mL/recorrido
560 ml/recorrido
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Caudal unitSize
10439602 36 cm 220 mL/recorrido cada uno
10255141 57 cm 350 mL/recorrido cada uno
10786192 91 cm 560 ml/recorrido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10439602 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56010401
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba para barril de acero inoxidable Buerkle™ con manguera de descarga y llave de paso es adecuada para llenar líquidos combustibles y fácilmente inflamables.
La bomba para barril Buerkle™ fabricada en acero inoxidable AISI 304 (1.4301) es adecuada para el llenado de combustibles y líquidos fácilmente inflamables. La bomba para barril puede conducir electricidad y, por lo tanto, cumple los requisitos para la manipulación de líquidos inflamables en combinación con el conjunto antiestático accesorio. Las juntas de PTFE garantizan un uso a largo plazo y sin mantenimiento. Capacidad de bombeo aprox. de 9 a 22 l/min, en función de la longitud de la bomba. La amplia gama de accesorios permite adaptar la bomba a requisitos muy diferentes.
  • Tubo de inmersión Ø 32 mm
  • Manguera extraíble de 1,2 m de longitud
  • Válvula de bola de acero inoxidable NW de 8 mm
  • Boquilla de descarga Ø 12,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 220 mL/recorrido
Incluye Manguera de descarga y llave de paso
Peso (métrico) 2,36 kg
Longitud global (métrico) 48 cm
Para utilizar con Para combustibles y líquidos fácilmente inflamables, alimentos
Fondo (métrico) 36 cm
Longitud del tubo de la bomba 36 cm
Tipo Bomba para barril
Certificaciones/conformidad Categorías de explosión IIA, IIB e IIC, para su uso en zonas de protección Ex 0 y 1
Material Acero inoxidable V2A, PTFE