Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Bailers
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
4 L
Longitud (métrico):
285 mm
340 mm
415 mm
Diámetro (métrico):
170 mm
210 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sin grietas
- Acabado satinado
- Borde cortado plano en el recipiente
- 316L Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cortador de Alta Resistencia |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Diámetro (métrico) | 170 mm |
| Longitud (métrico) | 285 mm |