Learn More
Sampling Systems™ Cortadores de Acero Inoxidable
Código de producto. 12705018 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
4 L
Longitud (métrico):
285 mm
340 mm
415 mm
Diámetro (métrico):
170 mm
210 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12705018 4 L 415 mm 270 mm cada uno
12795008 2 L 340 mm 210 mm cada uno
15839611 1 L 285 mm 170 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12705018 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A2964
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aptos para su uso en aplicaciones alimentarias, biológicas y farmacéuticas. Los Cortadores de Acero Inoxidable Sampling Systems™ tienen un mango completamente soldado para dar un acabado higiénico y sin grietas.
  • Sin grietas
  • Acabado satinado
  • Borde cortado plano en el recipiente
  • 316L Acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Bailer (de servicio pesado)
Material Acero inoxidable (316L)
Capacidad (métrico) 4 L
Diámetro (métrico) 270 mm
Longitud (métrico) 415 mm