Learn More
Micronova™ BinLiner™ BinStand™ de acero inoxidable
Código de producto. 17990050 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
30 gal
40 gal
Capacidad (métrico):
120 L
150 L
150 L
Para utilizar con (equipo):
Para usar con revestimiento de 34 x 40 pulgadas
Para usar con revestimiento de 40 x 48 pulgadas y 40 x 60 pulgadas
Para usar con revestimientos de 40 galones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 in)
58 × 36 × 86 cm (23 × 14 × 34 in)
61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17990050 30 gal 120 L Para usar con revestimiento de 34 x 40 pulgadas 38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 in) cada uno
16497675 40 gal 150 L Para usar con revestimiento de 40 x 48 pulgadas y 40 x 60 pulgadas 58 × 36 × 86 cm (23 × 14 × 34 in) cada uno
13172370 40 gal 150 L Para usar con revestimientos de 40 galones 61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 pulg.) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990050 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BLSSH1515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    303.78€ / paquete de 1
    Ahorro 15.22€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Estos dos estilos de soporte para BinLiners están fabricados con estructuras de varilla abierta, de acero inoxidable y duraderas que permiten la extracción lateral y ergonómica de los revestimientos, para un uso más sencillo, y permiten sujetar de forma s
Los porta bolsas con marco de acero inoxidable estilo tijera están diseñados para sostener bolsas de 40 x 48 in. BinLiners™ , para uso en entornos limpios y controlados.
El Micronova BinLiner™ Acero inoxidable BinStands™ Son ideales para la eliminación de material de salas blancas, la recogida de prendas y el almacenamiento de materias primas o productos. El exclusivo soporte rectangular cuenta con moldes de policetona que conectan los laterales y actúan como pies de soporte que se deslizan fácilmente, a fin de evitar arañar y oxidar el suelo. El soporte de estilo tijera se pliega fácilmente y se cierra para su almacenamiento cuando no se utiliza.
  • Dos estilos de varillas de acero inoxidable, soportes de compartimiento abierto
  • Extracción lateral ergonómica de los revestimientos para un uso más sencillo
  • Sujete con seguridad una amplia gama de bolsas para BinLiners
  • Para la eliminación de materiales, la recogida de prendas y el almacenamiento de materia prima o productos
  • El soporte de estilo tijera se pliega fácilmente y se cierra para su almacenamiento
  • El soporte rectangular tiene conectores de plástico que evitan arañar y oxidar el suelo
  • Las patas de la esquina pueden desmontarse, si resulta necesario
  • Disponible en una variedad de tamaños para guardar bolsas de 5 a 55 galones
    • Soporte BLSSH-1515 para uso con revestimientos de 34 x 40 in
    • Soporte BLSSH-1624 para usar con revestimientos de 40 x 48 in y 40 x 60 in
    • Soporte BLSSH-40 ideal con revestimientos de 40 galones
  • Resistente a soluciones de limpieza y desinfectantes comunes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 L
Descripción Soporte para bolsa con marco de acero inoxidable
Capacidad (imperial) 30 gal
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 in)
Altura (métrico) 71 cm
Longitud (métrico) 38 cm
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 38 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Soporte para desechar las bolsas utilizadas en entornos controlados
Para utilizar con (equipo) Para usar con revestimiento de 34 x 40 pulgadas
Anchura (imperial) 15 in
Longitud (imperial) 15 in
Altura (imperial) 28 in
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Soporte para bolsas de basura