Descripción
Los porta bolsas con marco de acero inoxidable estilo tijera están diseñados para sostener bolsas de 40 x 48 in. BinLiners™ , para uso en entornos limpios y controlados.
El Micronova BinLiner™ Acero inoxidable BinStands™ Son ideales para la eliminación de material de salas blancas, la recogida de prendas y el almacenamiento de materias primas o productos. El exclusivo soporte rectangular cuenta con moldes de policetona que conectan los laterales y actúan como pies de soporte que se deslizan fácilmente, a fin de evitar arañar y oxidar el suelo. El soporte de estilo tijera se pliega fácilmente y se cierra para su almacenamiento cuando no se utiliza.
- Dos estilos de varillas de acero inoxidable, soportes de compartimiento abierto
- Extracción lateral ergonómica de los revestimientos para un uso más sencillo
- Sujete con seguridad una amplia gama de bolsas para BinLiners
- Para la eliminación de materiales, la recogida de prendas y el almacenamiento de materia prima o productos
- El soporte de estilo tijera se pliega fácilmente y se cierra para su almacenamiento
- El soporte rectangular tiene conectores de plástico que evitan arañar y oxidar el suelo
- Las patas de la esquina pueden desmontarse, si resulta necesario
- Disponible en una variedad de tamaños para guardar bolsas de 5 a 55 galones
- Soporte BLSSH-1515 para uso con revestimientos de 34 x 40 in
- Soporte BLSSH-1624 para usar con revestimientos de 40 x 48 in y 40 x 60 in
- Soporte BLSSH-40 ideal con revestimientos de 40 galones
- Resistente a soluciones de limpieza y desinfectantes comunes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 L |
| Descripción | Soporte para bolsa con marco de acero inoxidable |
| Capacidad (imperial) | 40 gal |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 pulg.) |
| Altura (métrico) | 66 cm |
| Longitud (métrico) | 61 cm |
| Anchura (métrico) | 44 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Soporte para desechar las bolsas utilizadas en entornos controlados |
| Para utilizar con (equipo) | Para usar con revestimientos de 40 galones |
| Mostrar más |